Få mere at vide
Gibco™ DMEM, høj glukose, ingen glutamin
Artikelnummer. 11510416 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510416 10 x 500 ml 5000ml
1 options
Artikelnummer. 11510416 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11960085
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
DMEM, høj glukose, ingen glutamin
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Brug af DMEM
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Produktanvendelse Til anvendelser til
behandling af humant ex vivo væv og cellekultur. FORSIGTIG: Når det bruges som medicinsk udstyr, begrænser føderal lovgivning denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge. Kunder, der bruger Gibco™ DMEM i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at referere til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-fremstillings- og kvalitetssystem DMEM
fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype DMEM Medium
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 10 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt DMEM medium, 500mL, flydende form, med høj glukose, phenolrød, 12 måneders holdbarhed, 2 til °8 C opbevaringsforhold, brugt til pattedyrcellekultur