Beskrivelse
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Brug af DMEM
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM medGlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Produktanvendelse Til anvendelser til
behandling af humant ex vivo væv og cellekultur. FORSIGTIG: Når det bruges som medicinsk udstyr, begrænser føderal lovgivning denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge. Kunder, der bruger Gibco™ DMEM i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at referere til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-fremstillings- og kvalitetssystem DMEM
fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi et identisk DMEM-produkt fremstillet på vores anlæg i Skotland (61965-059). Denne facilitet er også registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standard.
Brug af DMEM
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM medGlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Produktanvendelse Til anvendelser til
behandling af humant ex vivo væv og cellekultur. FORSIGTIG: Når det bruges som medicinsk udstyr, begrænser føderal lovgivning denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge. Kunder, der bruger Gibco™ DMEM i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at referere til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-fremstillings- og kvalitetssystem DMEM
fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi et identisk DMEM-produkt fremstillet på vores anlæg i Skotland (61965-059). Denne facilitet er også registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Dulbecco's Modified Eagle Medium |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, GlutaMAX, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumpyruvat |
| Til brug med (applikation) | Vævs- og cellekulturbehandling, pattedyrcellekultur |
| Mængde | 10 x 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 6,8 til 7,2 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Benzo-2,1,3-thiadiazole
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,1,3-Benzothiadiazole