Få mere at vide
Gibco™ DMEM, høj glukose, GlutaMAX™ Tillæg, HEPES
Artikelnummer. 11574456 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11574456 500 ml 500ml
11584456 10 x 500 ml 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11574456 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 32430027
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
DMEM, høj glukose, GlutaMAX™ Tillæg, HEPES
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) er et meget anvendt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. Gibco™ DMEM med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DMEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ DMEM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (10564-011). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Dulbecco's Modified Eagle Medium
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, GlutaMAX, Fenolrød, HEPES, Phenol red
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7.1 til 7.3
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), 500mL, væske, 1 x koncentration, 7,1 til 7,3 pH, med høj glukose, HEPES, GlutaMAX™ , phenolrød, 12 måneders holdbarhed, 270 til 310 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur