Få mere at vide
Gibco™ DMEM/F-12, pulver
Artikelnummer. 11504466 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 l
50 l
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11504466 50 l 50 L
11594456 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11504466 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 32500043
 Begrænset vare
På lager
DMEM/F-12, pulver
Dulbecco's Modified Eagle Medium : Næringsblanding F-12 (DMEM / F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM / F-12 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet . Gibco™ DMEM/F-12 er en 1 : 1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DMEM / F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ DMEM / F-12 produkt fremstillet i vores Grand Island facilitet (12500-096). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
DMEM / F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM / F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype DMEM/F-12 Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 50 l
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,2 til 6,6
Regulatorisk status CE-IVD
Indhold og opbevaring 2 til °8 C, stuetemperatur
Oversigt DMEM/F-12, 50 l, pulver, 6,2 til 6,6 pH, 250 til 290 mOsm/kg osmolalitet, 36 måneders holdbarhed, omgivende forsendelsesforhold, 2 til °8 C opbevaringskrav, klassificering uden dyrs oprindelse, til pattedyrcellekultur