Beskrivelse
Dulbecco's Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM/F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM/F-12 er modificeret som følger:
Med: Phenol Rød
Uden: L-glutamin, HEPES
Gibco™ DMEM/F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter.
DMEM/F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM/F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.