Få mere at vide
Gibco™ DMEM/F-12, ingen glutamin
Artikelnummer. 11540566 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540566 10 x 500 ml 5000ml
11530566 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11540566 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21331046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1930.00 DKK
    1447.65 DKK / 5000ml
    Spare 482.35 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dulbecco's Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller.
Dulbecco's Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM/F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM/F-12 er modificeret som følger:
Med: Phenol Rød
Uden: L-glutamin, HEPES
Gibco™ DMEM/F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter.
DMEM/F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM/F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Mængde 10 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt DMEM/F-12 Medium, 500mL, flydende form, med phenolrød, natriumpyruvat, 12 måneders holdbarhed, 2 til °8 C opbevaringsforhold, bruges til pattedyrcellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.