Få mere at vide
Gibco™ DMEM/F-12, ingen glutamin
Artikelnummer. 11530566 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11530566 500 ml 500ml
11540566 10 x 500 ml 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11530566 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21331020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 DKK
    166.65 DKK / 500ml
    Spare 55.35 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dulbecco's Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller.
Dulbecco's Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM/F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM/F-12 er modificeret som følger:
Med: Phenol Rød
Uden: L-glutamin, HEPES
Gibco™ DMEM/F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter.
DMEM/F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM/F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.