missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DMAT, MedChemExpress
Beskrivelse
DMAT is a potent and specific CK2 inhibitor with an IC50 value of 130 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMAT |
| CAS | 749234-11-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H7Br4N3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | CK2 Inhibitor Casein kinase II Inhibitor |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (104.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN(C)C1=NC2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C2N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 476.79 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?