Få mere at vide
DM4, MedChemExpress
Beskrivelse
DM4 is is an antitubulin agent that inhibit cell division. DM4 can be used in the preparation of antibody drug conjugate.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DM4 |
| CAS | 796073-69-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H54ClN3O10S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (128.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@]1([C@H](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)OC([C@H](C)N(C)C(CCC(C)(S)C)=O)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 780.37 |
| Formel vægt | 780.37 |
| Vis mere |