Få mere at vide
DL-sec-Phenethyl alcohol, 97%
Artikelnummer. 10173141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10173141
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-85-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-85-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00004508
InChI nøgle WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
PubChem CID 7409
ChEBI CHEBI:669
IUPAC navn 1-phenylethanol
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-sec-Phenethyl alcohol
Navn note 97%
Smeltepunkt 20°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 203°C to 205°C
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH3)OH
Brydningsindeks 1.5260 to 1.528
Mængde 500 g
Beilstein 06, II, 444
Specifik vægtfylde 1.01
Opløselighedsinformation Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
Viskositet 11.2 mPa.s (20°C)
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-sec-Phenethyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.