Få mere at vide
DL-alfa-methoxyphenyleddikesyre, 99 %
Artikelnummer. 10466133 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10466133 1 g Glasflaske 1g
10200463 5 g Glasflaske 5g
10474501 25 g Glasflaske 25g
11935131 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10466133 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413870010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 7021-09-2 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7021-09-2
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
InChI nøgle DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
Synonym methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid
PubChem CID 107202
IUPAC navn 2-methoxy-2-phenyleddikesyre
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-α-Methoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 68.0°C to 72.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-a-Methoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.