Få mere at vide
DL-alfa-Tocopherol, 97+%
Artikelnummer. 11428906
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428906 250 g 250g
11418906 50 g 50g
11408906 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17039.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1484.10 DKK
    1228.65 DKK / 250g
    Spare 255.45 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430,72 g/mol
DL-α -Tocopherol bruges som en antioxidant, der beskytter cellemembranlipider mod oxidativ skade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
DL-α -Tocopherol bruges som en antioxidant, der beskytter cellemembranlipider mod oxidativ skade.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, vegetabilske olier, ether, acetone og alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10191-41-0
Molekylær formel C29H50O2
Molekylvægt (g/mol) 430.72
MDL nummer MFCD00072051
InChI nøgle GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
IUPAC navn (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale DL-α-Tocopherol
Smeltepunkt 2 °C til 4 °C
Tæthed 0.950 g/mL
Kogepunkt 200 °C til 220 °C (0,1 mm)
Flammepunkt 240 °C (464 °F)
Analyseprocentområde >97%
Brydningsindeks 1.505
Mængde 250 g
Beilstein 94012
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,10021
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform, vegetabilske olier, ether, acetone og alkohol. Ublandelig med vand.
Formel vægt 430.72
Procent renhed ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-alpha-Tocopherol
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-alpha-Tocopherol
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.