Få mere at vide
DL-alfa-Tocopherol, 97+%
Artikelnummer. 11418906
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418906 50 g 50g
11428906 250 g 250g
11408906 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17039.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.01 DKK
    315.65 DKK / 50g
    Spare 34.36 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430,72 g/mol
DL-α -Tocopherol bruges som en antioxidant, der beskytter cellemembranlipider mod oxidativ skade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
DL-α -Tocopherol bruges som en antioxidant, der beskytter cellemembranlipider mod oxidativ skade.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, vegetabilske olier, ether, acetone og alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10191-41-0
Molekylær formel C29H50O2
Molekylvægt (g/mol) 430.72
MDL nummer MFCD00072051
InChI nøgle GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
IUPAC navn (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-α-Tocopherol
Smeltepunkt 2 °C til 4 °C
Tæthed 0.950 g/mL
Kogepunkt 200 °C til 220 °C (0,1 mm)
Flammepunkt 240 °C (464 °F)
Analyseprocentområde >97%
Brydningsindeks 1.505
Mængde 50 g
Beilstein 94012
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,10021
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform, vegetabilske olier, ether, acetone og alkohol. Ublandelig med vand.
Formel vægt 430.72
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-alpha-Tocopherol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-tri methyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol