Få mere at vide
DL-Alanine methyl ester hydrochloride, 98+% Artikelnummer.: 10626134
DL-Alanine methyl ester hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. p-3776561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 g, Glasflaske, 1g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10626134
Brand: Thermo Scientific Acros 393310010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13515-97-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13515-97-4
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00035523
InChI nøgle IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochlorideVis mereVis mindre
PubChem CID 2756298
SMIL Cl.COC(=O)C(C)N
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(NH2)COOCH3·HCl
IUPAC navn methyl-2-aminopropanoat;hydrochlorid
Mængde 1 g
Formel vægt 139.58
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0248142 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2023 Artikelnummer393310050,393310010,393311000,393310250
PartinummerA0413167 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer393310050,393310010,393311000,393310250
PartinummerA0413670 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/05/2022 Artikelnummer393310050,393310010,393311000,393310250
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
DL-Alanine methyl ester hydrochloride, 98+% >
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.