Få mere at vide
DL-Alanine methyl ester hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 11454324
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454324 5 g 5g
11464324 25 g 25g
11474324 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454324 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12599.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13515-97-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13515-97-4
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00035523
InChI nøgle IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2756298
IUPAC navn methyl-2-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)C(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∼155°C (decomposition)
Beilstein 3619264
Mængde 5 g
Formel vægt 139.58
Følsomhed Very Hygroscopic
Procent renhed ≥98%