Få mere at vide
DL-6-methoxy-α -methyl-2-naphthalenmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10244761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10244761 5 g Glasflaske 5g
10081691 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10244761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331500050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77301-42-9 | C13H14O2 | 202.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77301-42-9
Molekylær formel C13H14O2
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD01632581
InChI nøgle OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N
Synonym 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k
PubChem CID 575523
IUPAC navn 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
SMIL COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol
Navn note 98%
Smeltepunkt 111.0°C to 114.0°C
Farve Beige-gul til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,dichloromethane,ethylacetate,slightly soluble in benzene
Formel vægt 202.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver