Få mere at vide
DL-2-Phenylpropionaldehyde, 98%
Artikelnummer. 10219503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10219503
Brand: Thermo Scientific Acros 130861000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-53-8 | C9H10O | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-53-8
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00006973
InChI nøgle IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
PubChem CID 7146
IUPAC navn 2-phenylpropanal
SMIL CC(C=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Phenylpropionaldehyde
Smeltepunkt -60.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0110g/mL
Kogepunkt 202.0°C to 205.0°C
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(C6H5)CHO
Brydningsindeks 1.5160 to 1.5240
Mængde 100 g
Beilstein 07, 305
Specifik vægtfylde 1.011
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3.4g/L (20°C).
Viskositet 2.16 mPa.s (20°C)
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Phenylpropionaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.