Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-2-Methyl-1-butanol |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | -70.0°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8100g/mL |
| Kogepunkt | 130.0°C |
| Flammepunkt | 43°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?