Få mere at vide
DL-2-Methyl-1-butanol, 98%
Artikelnummer. 10183300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183300 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10646362 25 mL Glasflaske 25ml
10051730 100 mL Glasflaske 100ml
10245870 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10183300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158270025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-32-6
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004743
InChI nøgle QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
IUPAC navn 2-methylbutan-1-ol
SMIL CCC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Methyl-1-butanol
Navn note 98%
Smeltepunkt -70.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 130.0°C
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(CH3)CH2OH
Brydningsindeks 1.4090 to 1.4110
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 388
Merck Index 15, 6104
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3.6g/100mL (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Viskositet 5.1 mPa.s (20°C)
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.