Få mere at vide
DL-2-Methyl-1-butanol, 98%
Artikelnummer. 10051730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
25ml
Artikelnummer. 10051730
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-32-6
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004743
InChI nøgle QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
IUPAC navn 2-methylbutan-1-ol
SMIL CCC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-2-Methyl-1-butanol
Navn note 98%
Smeltepunkt -70.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 130.0°C
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(CH3)CH2OH
Brydningsindeks 1.4090 to 1.4110
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 388
Merck Index 15, 6104
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3.6g/100mL (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Viskositet 5.1 mPa.s (20°C)
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske