Få mere at vide
Velp Scientifica™ DK 42/26 Fordøjelsesenhed
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17134195 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
42 x 100 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17134195 42 x 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17134195 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. S30100450
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Kjeldahl Fordøjelsesenhed med en 42-positions aluminium varmeblok, der tilbyder en fremragende termisk homogenitet til mikro-kjeldahl applikationer.
  • DK 42/26 udfører batchfordøjelse af op til 42 prøver med 100 ml reagensglas - 26 mm dia.
  • Til applikationer, hvor fordøjelsesprocessen producerer røg, sure gasser eller ætsende stoffer, anbefales KS 1000 Scrubber kraftigt.
FREMRAGENDE NØJAGTIGHED OG GENTAGELSE:
Aluminiumsvarmeblokken sikrer høj termisk homogenitet opvarmning op til 450 °C.
  • Temperaturvalg med 1 °C trin og en præcision på± 0,2 °C.
  • Varmeblok temperaturstabilitet på± 0,5 °C.
ENERGIBESPARELSER:
DK Series rådnetanke garanterer hurtig temperaturindstilling, hvilket reducerer energiforbruget.
  • Gennemsnitligt 13 % lavere forbrug i forhold til de tidligere modeller.
PLADSBESPARENDE DESIGN:
Spar værdifuld plads under stinkskabet med VELP DK rådnetankene. Designet af DK-serien sikrer minimale pladskrav.
INTUITIV GRÆNSEFLADE:
Det lysstærke digitale display giver maksimal synlighed og nem læsning af informationen.
  • Understøtter optagelse af op til 20 metoder med 4 temperaturramper.
  • Brugervenlig grænseflade med 4 knapper.
  • Frontpanelets hældning beskytter det mod kemikaliespild ved høje temperaturer.
ALSIGTIGHED:
DK modeller fås med rør og alle nødvendige dele til at betjene.
  • Et bredt udvalg af tilbehør er tilgængeligt for at matche analytiske krav.
  • Ægte forbrugsvarer til at fordøje prøverne effektivt.
Tekniske data
Vise Digital
Spænding 230 V
Kapacitet (engelsk) 42 x 3,4 oz.
Kapacitet (metrisk) 42 x 100 ml
Dimensioner (L x B x H) 510 x 330 x 140 mm
Inkluderer Instrument og obligatorisk tilbehør
Materiale Rustfrit stål, epoxymalet med kemisk resistent belægning
Antal steder 20
Temperatur (engelsk) Maksimum 842 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 450 °C
Frekvens 50/60 Hz