Beskrivelse
- DK 20-serien udfører batchfordøjelse af op til 20 prøver med 250 ml reagensglas - 42 mm dia.
- DK 20 er en alsidig rådnetank velegnet til Kjeldahl N/Protein applikationer og kemisk iltbehov i miljøindustrien.
- For at bruge DK 20 til COD (Chemical Oxygen Demand) er det nødvendigt at konfigurere det ved at tilføje et andet støttesystem, der er i stand til at håndtere alt det glas, der kræves til COD-analysen til behandling af 20 prøver samtidigt.
- Til applikationer, hvor fordøjelsesprocessen producerer røg, sure gasser eller ætsende stoffer, anbefales KS 1000 Scrubber kraftigt.
FREMRAGENDE NØJAGTIGHED OG GENTAGELSE:
Aluminiumsvarmeblokken sikrer høj termisk homogenitet opvarmning op til 450 °C.
- Temperaturvalg med 1 °C trin og en præcision på± 0,2 °C.
- Varmeblok temperaturstabilitet på± 0,5 °C.
ENERGIBESPARELSER:
DK Series rådnetanke garanterer hurtig temperaturindstilling, hvilket reducerer energiforbruget.
- Gennemsnitligt 13 % lavere forbrug i forhold til de tidligere modeller.
PLADSBESPARENDE DESIGN:
Spar værdifuld plads under stinkskabet med VELP DK rådnetankene. Designet af DK-serien sikrer minimale pladskrav.
INTUITIV GRÆNSEFLADE:
Det lysstærke digitale display giver maksimal synlighed og nem læsning af informationen.
- Understøtter optagelse af op til 20 metoder med 4 temperaturramper.
- Brugervenlig grænseflade med 4 knapper.
- Frontpanelets hældning beskytter det mod kemikaliespild ved høje temperaturer.
ALSIDIGHED:
DK modeller fås med rør og alle nødvendige dele til at betjene.
- Et bredt udvalg af tilbehør er tilgængeligt for at matche analytiske krav.
- Ægte forbrugsvarer til at fordøje prøverne effektivt.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kjeldahl Block Digestion System |
| Vise | Digital |
| Spænding | 230 V |
| Kapacitet (engelsk) | 20 x 8,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 x 250 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 5100 x 330 x 140 mm |
| Inkluderer | Instrument og obligatorisk tilbehør |
| Materiale | Rustfrit stål, epoxymalet med kemisk resistent belægning |
| Antal steder | 20 |
| Temperatur (engelsk) Maksimum | 842 °F |
| Vis mere |