Få mere at vide
Divinylbenzene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15846370
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15846370 1 L
15819060 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15846370 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8035981000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol for synthesis
(stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1321-74-0
Tekniske data
Smeltepunkt -88°C
Tæthed 0.91 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 195°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD01778656
Mængde 1 L
Synonym Divinylbenzene, DVB, Divinylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 130.19