Få mere at vide
Divinylbenzen, 80%, blanding af isomerer, stikk. med 1000 ppm 4-tert-butylkatechol
Beskrivelse
Divinylbenzen anvendes som en reaktiv monomer i polyesterharpikser og til syntese af stærkt tværbundet makroporøst styren samt et tværbindingsmiddel. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af ionbytterharpiks. Yderligere bruges det til fremstilling af gummi, petroleumsproduktion og polymere kerneskal-nanopartikler. Derudover bruges det til at syntetisere monodisperse polydivinylbenzen-mikrosfærer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Divinylbenzene |
| Navn note | Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.914 g/mL |
| Flammepunkt | 69°C (156°F) |
| Brydningsindeks | 1.574 |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Miscible with ethanol and ether. Immiscible with water. |
| Formel vægt | 130.19 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Divinylbenzene, 80%, mixture of isomers, stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 4-tert-butylcatechol