Få mere at vide
Divinylbenzen, 80%, blanding af isomerer, stikk. med 1000 ppm 4-tert-butylkatechol
Artikelnummer. 11359977
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359977 100 g 100g
11369977 25 g 25g
11379977 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042804.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1321-74-0 | C10H10 | 130,19 g/mol
Divinylbenzen anvendes som en reaktiv monomer i polyesterharpikser og til syntese af stærkt tværbundet makroporøst styren samt et tværbindingsmiddel. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af ionbytterharpiks. Yderligere bruges det til fremstilling af gummi, petroleumsproduktion og polymere kerneskal-nanopartikler. Derudover bruges det til at syntetisere monodisperse polydivinylbenzen-mikrosfærer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1321-74-0
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD01778656,MFCD00010654
InChI nøgle MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC navn 1,2-bis(ethenyl)benzen
SMIL C=CC1=CC=CC=C1C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Divinylbenzene
Navn note Blanding af isomerer, stabiliseret med 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.914 g/mL
Flammepunkt 69 °C (156 °F)
Brydningsindeks 1.574
Mængde 100 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol og ether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 130.19
Procent renhed 80%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Divinylbenzene, 80%, mixture of isomers, stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 4-tert-butylcatechol