Få mere at vide
Divinylbenzen, 55%, blanding af isomerer, stikk. med 1000 ppm 4-tert-butylkatechol
Artikelnummer. 11389977
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389977 50 g 50g
11309987 250 g 250g
11399977 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042805.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Krydsbindingsmonomer | CAS: 1321-74-0 | C10H10 | 130,19 g/mol
Anvendes som en comonomer ved fremstilling af ionbytterperler og gelkromatografi. Som monomer i produktionen af syntetisk gummi og støbeharpikser. Bruges også i polymere kerneskal-nanopartikler og som tværbindingsmiddel. Det kan bruges som en monomer til syntese af stærkt tværbundne makroporøse styren/DVB-polymerer. Det kan også bruges til at syntetisere monodisperse poly-DVB mikrosfærer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1321-74-0
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD01778656,MFCD00010654
InChI nøgle MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC navn 1,2-bis(ethenyl)benzen
SMIL C=CC1=CC=CC=C1C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Divinylbenzene
Navn note Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Tæthed 0.912 g/mL
Flammepunkt 62°C (143°F)
Brydningsindeks 1.574
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 130.19
Procent renhed 55%
Fysisk form Væske