missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Divicine Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Divicine Sulfate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 382.0655 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?