CAS RN 5348-48-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Divicine Sulfate, TRC
CAS: 5348-48-1 Molekylær formel: C4H6N4O2 . x(H2O4S) Synonym: 2,6-Diamino-4,5-Pyrimidinediol Sulfate,2,6-Diamino-3,6-dihydro-4,5-pyrimidinedione Sulfate; SMIL: NC1=NC(=O)C(=C(N)N1)O.NC2=NC(=O)C(=C(N)N2)O.OS(=O)(=O)O