Få mere at vide
Dithizone, ACS, 85+%
Artikelnummer. 11307598
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307598 50 g 50g
11397588 2 g 2g
11387588 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033283.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256,33 g/mol
Dithizon bruges som en indikator for små mængder bly. Det virker som et chelateringsmiddel til tungmetalforgiftning. Som en ligand danner den komplekser med metaller som zink, bly og kviksølv. Yderligere bruges det til at vurdere renheden af humane pancreas-ø-præparater, som bruges til transplantation hos patienter med type 1-diabetes. Ud over dette bruges det som titrant i den kvantitative bestemmelse af tungmetaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-10-6
Molekylær formel C13H12N4S
Molekylvægt (g/mol) 256.33
MDL nummer MFCD00003025
InChI nøgle UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
IUPAC navn 1-anilino-3-phenyliminothiourinstof
SMIL S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithizone
Smeltepunkt 168°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,chloroform,dimethyl sulfoxide and pyridine. Insoluble in water.
Formel vægt 256.33
Procent renhed ≥85%
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithizone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.