Få mere at vide
Dithizone, 98%
Artikelnummer. 11469076
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469076 10 g 10g
11418970 25 g 25g
11479076 50 g 50g
11489076 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11469076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17947.09
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256,33 g/mol
Dithizon fungerer som en indikator for metaller. Det bruges også som et chelateringsmiddel for tungmetaller som kviksølv og bly. Det bruges også til at evaluere oprensningen af humane pancreas-ø-præparater, som bruges til transplantation hos patienter med type 1-diabetes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dithizon fungerer som en indikator for metaller. Det bruges også som et chelateringsmiddel for tungmetaller som kviksølv og bly. Det bruges også til at evaluere oprensningen af humane pancreas-ø-præparater, som bruges til transplantation hos patienter med type 1-diabetes.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, chloroform, dimethylsulfoxid og pyridin. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-10-6
Molekylær formel C13H12N4S
Molekylvægt (g/mol) 256.33
MDL nummer MFCD00003025
InChI nøgle UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
SMIL S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithizone
Smeltepunkt ∼168 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 10 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, chloroform, dimethylsulfoxid og pyridin. Uopløselig i vandig opløsning.
IUPAC navn 3-(phenylamino)-1-(phenylimino)thiourinstof
Formel vægt 256.33
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Diphenyl-3-thiocarbazon
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.