Få mere at vide
Dithizone, 98%
Beskrivelse
Dithizon fungerer som en indikator for metaller. Det bruges også som et chelateringsmiddel for tungmetaller som kviksølv og bly. Det bruges også til at evaluere oprensningen af humane pancreas-ø-præparater, som bruges til transplantation hos patienter med type 1-diabetes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dithizon fungerer som en indikator for metaller. Det bruges også som et chelateringsmiddel for tungmetaller som kviksølv og bly. Det bruges også til at evaluere oprensningen af humane pancreas-ø-præparater, som bruges til transplantation hos patienter med type 1-diabetes.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, chloroform, dimethylsulfoxid og pyridin. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dithizone |
| Smeltepunkt | ∼168 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 748838 |
| Merck Index | 14,3377 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, kloroform, dimethylsulfoxid og pyridin. Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | 3-(phenylamino)-1-(phenylimino)thiourinstof |
| Formel vægt | 256.33 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 1,5-Diphenyl-3-thiocarbazon
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.