Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fordelingsrør Med Frit
Artikelnummer. p-7222471
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Til brug med (applikation):
Specifikke lette opløsningsmidler
Specifikke tunge opløsningsmidler
Artikelnummer. 10204151
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05433203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Fordelingsrør med fritte (porøsitet: 0)
  • Til specifikke lette opløsningsmidler
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Til brug med (applikation) Specifikke tunge opløsningsmidler