Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fordelingsrør Med Frit
Artikelnummer. 10681892
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Til brug med (applikation):
Specifikke lette opløsningsmidler
Specifikke tunge opløsningsmidler
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Til brug med (applikation)
10681892 100 ml Specifikke tunge opløsningsmidler
10204151 250 ml Specifikke tunge opløsningsmidler
10264001 250 ml Specifikke lette opløsningsmidler
10306121 100 ml Specifikke lette opløsningsmidler
10336071 500 ml Specifikke lette opløsningsmidler
10336311 500 ml Specifikke tunge opløsningsmidler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10681892 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05433202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 DKK
    317.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 75.23 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Fordelingsrør med fritte (porøsitet: 0)
  • Til specifikke lette opløsningsmidler
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Til brug med (applikation) Specifikke tunge opløsningsmidler