Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fordelingsrør Med Frit
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Til brug med (applikation):
Specifikke lette opløsningsmidler
Specifikke tunge opløsningsmidler
Descrizione
- Fordelingsrør med fritte (porøsitet: 0)
- Til specifikke lette opløsningsmidler
- Lavet af DURAN™ rør
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | Duran Glas |
| Til brug med (applikation) | Specifikke tunge opløsningsmidler |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto