Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Fordelingsrør Med Frit
Artikelnummer. 10204151
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Til brug med (applikation):
Specifikke lette opløsningsmidler
Specifikke tunge opløsningsmidler
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Til brug med (applikation)
10204151 250 ml Specifikke tunge opløsningsmidler
10264001 250 ml Specifikke lette opløsningsmidler
10306121 100 ml Specifikke lette opløsningsmidler
10336071 500 ml Specifikke lette opløsningsmidler
10336311 500 ml Specifikke tunge opløsningsmidler
10681892 100 ml Specifikke tunge opløsningsmidler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10204151 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05433203
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Fordelingsrør med fritte (porøsitet: 0)
  • Til specifikke lette opløsningsmidler
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Til brug med (applikation) Specifikke tunge opløsningsmidler