Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsled med Liebig kondensator og GL gevind
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
867.56 DKK - 939.05 DKK
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Mængde 1 stk.
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Standard konusled Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Standard konusled Pris Antal & tilgængelighed  
11562324
Dokumentvisning
Lenz Laborglasintrumente
05050414
29/32 NS
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1020.00 DKK
939.05 DKK / Hver
Spare 80.95 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11552324
Dokumentvisning
Lenz Laborglasintrumente
05050311
14/23 NS
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
940.00 DKK
867.56 DKK / Hver
Spare 72.44 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Destilleringsforbindelser med Liebig kondensator
  • Udtag med NS kegle, vandtilslutning med gevind GL14
  • Med fatning NS 14/23 til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
Duran Glas
1 stk.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsled med Liebig kondensator og GL gevind