Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsled med Liebig kondensator og GL gevind
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05050311
867.56 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Destilleringsforbindelser med Liebig kondensator
- Udtag med NS kegle, vandtilslutning med gevind GL14
- Med fatning NS 14/23 til destillationstermometre på 55 mm indbygningslængde
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
250 mm | |
Duran Glas | |
1 stk. | |
14/23 NS |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.