Få mere at vide
Gibco™ Destilleret vand
Beskrivelse
Gibco™ Destilleret vand er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser. Fås i mange størrelser for at opfylde dine behov, Gibco™ Destilleret vand funktioner:
Cellekulturkvalitet
Bevist ydeevne
Anvendelse i cellekultur og molekylærbiologi applikationer
Cellekulturkvalitet
Gibco™ Destilleret vand fremstilles ved destillation og filtrering (μ0,1 m), uden tilsatte stoffer. Vi overvåger vandkvaliteten løbende. Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt.
Dokumenteret ydeevne Den
ydeevne og konsistens, der forventes af Gibco™ flydende medieprodukter afhænger af det vand af høj kvalitet, vi bruger i fremstillingen. Dette vand er også aftappet som Gibco™ Destilleret vand.
Anvendelse i cellekultur og molekylærbiologiske applikationer
Gibco™ Destilleret vand kan bruges til en lang række applikationer, herunder tilberedning af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) medier, fremstilling af opløsninger og fortynding af buffere.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Destilleret vand fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Destilleret vand-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15230-204). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Cellekulturkvalitet
Gibco™ Destilleret vand fremstilles ved destillation og filtrering (μ0,1 m), uden tilsatte stoffer. Vi overvåger vandkvaliteten løbende. Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt.
Dokumenteret ydeevne Den
ydeevne og konsistens, der forventes af Gibco™ flydende medieprodukter afhænger af det vand af høj kvalitet, vi bruger i fremstillingen. Dette vand er også aftappet som Gibco™ Destilleret vand.
Anvendelse i cellekultur og molekylærbiologiske applikationer
Gibco™ Destilleret vand kan bruges til en lang række applikationer, herunder tilberedning af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) medier, fremstilling af opløsninger og fortynding af buffere.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Destilleret vand fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Destilleret vand-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15230-204). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Distilled Water, 10 x 500mL, Bottle(s), Membrane-Filtered Purification, Sterile, 15 to 30°C Storage Conditions, Ambient, Fewer Resources Used/Less Waste, ISO 13485/cGMP/FDA Certified, This Water is Also Bottled as Gibco™ Distilled Water |
| Sterilitet | Sterile |
| Behandling(er) | Not DEPC-treated |
| Analysecertifikat | ISO 13485, cGMP, FDA |
| Mængde | 10 x 500 mL |