Få mere at vide
Gibco™ Destilleret vand
Artikelnummer. 11518886 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
5000ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11518886 500 mL 500ml
11508886 100 mL 100ml
10114292 1000 mL 1 L
11528886 10 x 500 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11518886 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15230089
 Begrænset vare
På lager
Destilleret vand
Gibco™ Destilleret vand er vand af høj kvalitet til brug som opløsningsmiddel til fremstilling af cellekulturmedier og laboratoriereagenser. Fås i mange størrelser for at opfylde dine behov, Gibco™ Destilleret vand funktioner:
  • Cellekulturkvalitet
  • Bevist ydeevne
  • Anvendelse i cellekultur og molekylærbiologi applikationer
    Cellekulturkvalitet
    Gibco™ Destilleret vand fremstilles ved destillation og filtrering (μ0,1 m), uden tilsatte stoffer. Vi overvåger vandkvaliteten løbende. Ledningsevne, total organisk kulstof, endotoksin og biobelastning testes dagligt; metaller testes månedligt.
    Dokumenteret ydeevne Den
    ydeevne og konsistens, der forventes af Gibco™ flydende medieprodukter afhænger af det vand af høj kvalitet, vi bruger i fremstillingen. Dette vand er også aftappet som Gibco™ Destilleret vand.
    Anvendelse i cellekultur og molekylærbiologiske applikationer
    Gibco™ Destilleret vand kan bruges til en lang række applikationer, herunder tilberedning af pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) medier, fremstilling af opløsninger og fortynding af buffere.
    Produktanvendelse Kun
    til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
    Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
    Gibco™ Destilleret vand fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Destilleret vand-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15230-170). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Destilleret vand, 500 ml, flaske(r), membranfiltreret rensning, steril, 15 til 30 °C opbevaringsforhold, stuetemperatur/omgivende, færre ressourcer brugt/mindre spild, ISO 13485/cGMP/FDA-certificeret
    Sterilitet Steril
    Behandling(er) Ikke behandlet med DEPC
    Analysecertifikat ISO 13485, cGMP, FDA
    Mængde 500 mL