Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4515, orange
Stærk 50 gsm SMS coverall tilbyder åndbarhed og komfort, så den kan bæres komfortabelt i lange perioder. Beskytter mod giftigt støv Type 5, væskesprøjt Type 6 og nukleare partikler iht. EN 1073-2. Fås i en række farver for at hjælpe med identifikation og zoneinddeling.
Brand: 3M™ 7000089633
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Type 5/6 heldragt designet til at tilbyde omkostningseffektiv beskyttelse mod farligt støv såsom asbestfiber
- Fremstillet af meget åndbar SMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
- Blød og stærk 50 gsm SMS for stærk præstation
- 2-panels hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
- CE Cat III Type 5/6 farligt støv og begrænsede væskesprøjt
- EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
Tekniske data
Beskyttende overtræksdragt | |
Unisex | |
Orange | |
Elastik | |
Elastik | |
Lynlås foran med stormklap | |
Ikke steril | |
36 til 39 tommer. | |
66 til 69 tommer. |
Medium | |
SMS Polypropylen | |
Engangsbrug | |
Elastik | |
2-panel | |
Serged | |
PPE-direktiv Kategori III, Type 5/6 | |
92 til 100 cm | |
167 til 176 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ Beskyttelsesdragt 4515, orange > Farve: Orange, Størrelse: M
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion