Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4515, orange
Artikelnummer. p-8003669 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11993764
Brand: 3M™ 7000089638
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stærk 50 gsm SMS coverall tilbyder åndbarhed og komfort, så den kan bæres komfortabelt i lange perioder. Beskytter mod giftigt støv Type 5, væskesprøjt Type 6 og nukleare partikler iht. EN 1073-2. Fås i en række farver for at hjælpe med identifikation og zoneinddeling.
  • Type 5/6 heldragt designet til at tilbyde omkostningseffektiv beskyttelse mod farligt støv såsom asbestfiber
  • Fremstillet af meget åndbar SMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
  • Blød og stærk 50 gsm SMS for stærk præstation
  • 2-panels hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
  • CE Cat III Type 5/6 farligt støv og begrænsede væskesprøjt
  • EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale SMS Polypropylen
Farve Orange
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hætte type 2-panel
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Serged
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse PPE-direktiv Kategori III, Type 5/6
Størrelse (engelsk) Bryst 52 til 55 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 132 til 140 cm
Højde (engelsk) 78 til 81 tommer.
Højde (metrisk) 200 til 206 cm