Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4515, orange
Stærk 50 gsm SMS coverall tilbyder åndbarhed og komfort, så den kan bæres komfortabelt i lange perioder. Beskytter mod giftigt støv Type 5, væskesprøjt Type 6 og nukleare partikler iht. EN 1073-2. Fås i en række farver for at hjælpe med identifikation og zoneinddeling.
Brand:  3M™ 7000089636
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11913764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    643.00 DKK / Pakke med 20
    Spare 462.00 DKK
    41% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Type 5/6 heldragt designet til at tilbyde omkostningseffektiv beskyttelse mod farligt støv såsom asbestfiber
  • Fremstillet af meget åndbar SMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
  • Blød og stærk 50 gsm SMS for stærk præstation
  • 2-panels hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
  • CE Cat III Type 5/6 farligt støv og begrænsede væskesprøjt
  • EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Beskyttende overtræksdragt
Unisex
Orange
Elastik
Elastik
Lynlås foran med stormklap
Ikke steril
45 til 49 tommer.
73 til 76 tommer.
2X-stor
SMS Polypropylen
Engangsbrug
Elastik
2-panel
Serged
PPE-direktiv Kategori III, Type 5/6
115 til 124 cm
‎186 til 194 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Certifikater
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    3M™ Beskyttelsesdragt 4515, orange > Farve: Orange, Størrelse: 2XL