Få mere at vide
Disperse Yellow 9 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disperse Yellow 9 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N4O4/c13-8-1-3-9(4-2-8)14-11-6-5-10(15(17)18)7-12(11)16(19)20/h1-7,14H,13H2 |
| Formel vægt | 274.0702 |