Få mere at vide
Fisherbrand™ Dispenser tips
Artikelnummer. 15163646 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
5,0 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet unitSize
15163646 0,1 ml Ikke steril Pakke med 100
15133646 0,5 ml Ikke steril Pakke med 100
15153646 1,25 ml Ikke steril Pakke med 100
15173646 2,5 ml Ikke steril Pakke med 100
15143646 5,0 ml Ikke steril Pakke med 100
15193646 12,5 ml Ikke steril Pakke med 100
15183646 25 ml Ikke steril Pakke med 50
15113656 0,1 ml Steril Pakke med 100
15123656 0,5 ml Steril Pakke med 100
15143656 1,25 ml Steril Pakke med 100
15133656 2,5 ml Steril Pakke med 100
15153656 5 ml Steril Pakke med 100
15173656 12,5 ml Steril Pakke med 100
15183656 50 ml Steril Pakke med 25
15163656 25 ml Steril Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15163646
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste, stabile og holdbare dispenserspidser til flere mærker af pipetter. Til dispensering af væsker med høj viskositet og højt damptryk.
  • Disse engangsspidser er velegnede til følgende flere dispensere:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ berør / S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ og Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 ml
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance ISO 8655
Til brug med (applikation) Til dispensering af væsker med høj viskositet, højt damptryk
Produkttype Dispenser Tip
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf Multipette 4780, Other Compatible System