Få mere at vide
Dinatriumterephthalat, 99+%
Artikelnummer. 11320218
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320218 25 g 25g
11330218 5 g 5g
11340218 100 g 100g
11350218 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11320218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042946.14
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 10028-70-3 | C8H4Na2O4 | 210,096 g/mol
Dinatriumterephthalat og dets forskellige derivater syntetiseres via simpel syre-base-kemi til anodematerialer i Na-ion-batterier. De viser fremragende elektrokemisk ydeevne, herunder lav kapacitetsfading over 90 cyklusser, ideelt redoxpotentiale og fremragende hastighedsydelse, hvilket gør dem til lovende kandidater til Na-ion-batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-70-3
Molekylær formel C8H4Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 210.096
MDL nummer MFCD00013137
InChI nøgle VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium terephthalate, terephthalic acid disodium salt, terephthalic acid, disodium salt, sodium terephthalate, unii-gi30zoc0oo, gi30zoc0oo, disodiumterephthalate, acmc-1bvw0, disodium terephthalate 5g, 1,4-benzenedicarboxylicacid, sodium salt 1:?
PubChem CID 82305
IUPAC navn dinatrium;terephthalat
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disodium terephthalate
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 210.1
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver