missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Disecoctyl Phthalate, TRC

Artikelnummer. 30012868
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012868 100 mg
30007106 500 mg
17944535 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD429513100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 131-15-7
Molekylær formel C24H38O4
Molekylvægt (g/mol) 390.56
SMIL CCCCCCC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC(C)CCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Disecoctyl Phthalate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-7-9-11-15-19(3)27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20(4)16-12-10-8-6-2/h13-14,17-20H,5-12,15-16H2,1-4H3
Formel vægt 390.277
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.