CAS RN 131-15-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Disecoctyl Phthalate, TRC
CAS: 131-15-7 Molekylær formel: C24H38O4 Molekylvægt (g/mol): 390.56 SMIL: CCCCCCC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC(C)CCCCCC