Få mere at vide
Direct Blue 76 (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30012740
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012740 250 mg
30010510 100 mg
30010037 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492955250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16143-79-6
Molekylær formel C32H16Cu2N6O16S4.4Na
Molekylvægt (g/mol) 1087.82
Synonym 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy-, Copper Complex, Benzanil Supra Blue 2GN, C.I. 24411, C.I. Direct Blue 76, Chlorantine Fast, Blue 7GL, Chlorantine Fast Blue 7GLL, Direct Blue 76, Durazol Blue 2GN, Durazol Blue 2GNP, Lumicrease Blue 4GL, Lumicrease Sky Blue 4GL, Lumicrease Sky Blue, 6GUL, Pontamine Fast Blue 6GL, Pyrazol Fast Blue 4GUL, Sirius Blue F4GA;
IUPAC navn 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy-, Copper Complex; Benzanil Supra Blue 2GN; C.I. 24411; C.I. Direct Blue 76; Chlorantine Fast; Blue 7GL; Chlorantine Fast Blue 7GLL; Direct Blue 76; Durazol Blue 2GN; Durazol Blue 2GNP; Lumicrease Blue 4GL; Lumicrease Sky Blue 4GL; Lumicrease Sky Blue; 6GUL; Pontamine Fast Blue 6GL; Pyrazol Fast Blue 4GUL; Sirius Blue F4GA;
SMIL [Na+].O=S(=O)([O-])C=1C=C(C=2C=CC3=C([O-][Cu+2]4[O-]C=5C=C(C=CC5N=[N]34)C6=CC=C7N=[N]8C=9C=CC%10=C(C9[O-][Cu+2]8[O-]C7=C6)C(N)=C(C=C%10S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C2C1N)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Direct Blue 76
Mængde 250 mg
InChI formel InChi=1S/C32H24N6O16S4.2Cu.4Na/c33-29-25(57(49,50)51)11-23(55(43,44)45)15-3-7-19(31(41)27(15)29)37-35-17-5-1-13(9-21(17)39)14-2-6-18(22(40)10-14)36-38-20-8-4-16-24(56(46,47)48)12-26(58(52,53)54)30(34)28(16)32(20)42;;;;;;/h1-12,39-42H,33-34H2,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;;;/q;2*+2;4*+1/p-8
Formel vægt 1085.77