Få mere at vide
Direct Blue 6 (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30040857
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040857 1 g
30040572 250 mg
18063820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4929501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2602-46-2
Molekylær formel C32 H20 N6 O14 S4 . 4 Na
Molekylvægt (g/mol) 932.75
Synonym 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid, 2,2'-(4,4'-biphenylylenebisazo)bis[8-amino-, tetrasodium salt (6CI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt (9CI), C.I. Direct Blue 6 (7CI), C.I. Direct Blue 6, tetrasodium salt (8CI), Airedale Blue 2BD, Aizen Direct Blue 2BH, Amanil Blue 2BX, Atlantic Blue 2B, Atul Direct Blue 2B, Azocard Blue 2B, Azomine Blue 2B, Belamine Blue 2B, Bencidal Blue 2B, Benzanil Blue 2B, Benzo Blue 2B, Benzo Blue BBA-CF, Benzo Blue BBN-CF, Benzo Blue GS, Blue 2B, Blue 2B salt, Brasilamina Blue 2B, C.I. 22610, Calcomine Blue 2B, Chloramine Blue 2B, Chlorazol Blue B, Chlorazol Blue BP, Chrome Leather Blue 2B, Cresotine Blue 2B, Diacotton Blue BB, Diamine Blue, Diamine Blue 2B, Diamine Blue BB, Diaphtamine Blue BB, Diazine Blue 2B, Diazol Blue 2B, Diphenyl Blue 2B, Diphenyl Blue KF, Diphenyl Blue M 2B, Direct Blue 2B, Direct Blue 2BA, Direct Blue 6, Direct Blue A, Direct Blue BB, Direct Blue GS, Direct Blue K, Direct Blue M 2B, Direct Sky Blue K, Enianil Blue 2BN, Fenamin Blue 2B, Fixanol Blue 2B, Hispamin Blue 2B, Indigo Blue 2B, Kayaku Direct Blue BB, Mitsui Direct Blue 2BN, Naphtamine Blue 2B, Niagara Blue 2B, Nippon Blue BB, Paramine Blue 2B, Phenamine Blue BB, Pheno Blue 2B, Pontamine Blue BB, Tertrodirect Blue 2B, Vondacel Blue 2B, 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(2,1-diazenediyl)]bis[5-amino-4-hydroxy-, sodium salt (1:4) (ACI), Direct Blue 2b
IUPAC navn tetrasodium; 5-amino-3-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-4-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(c(N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Direct Blue 2b
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C32H24N6O14S4.4Na/c33-23-13-21(53(41,42)43)9-17-11-25(55(47,48)49)29(31(39)27(17)23)37-35-19-5-1-15(2-6-19)16-3-7-20(8-4-16)36-38-30-26(56(50,51)52)12-18-10-22(54(44,45)46)14-24(34)28(18)32(30)40;;;;/h1-14,39-40H,33-34H2,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49)(H,50,51,52);;;;/q;4*+1/p-4/b37-35+,38-36+;;;;
Formel vægt 931.9511