Få mere at vide
Diquat Monopyridone Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diquat Monopyridone Bromide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N2O.BrH/c15-12-6-3-5-11-10-4-1-2-7-13(10)8-9-14(11)12;/h1-7H,8-9H2;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 278.0055 |