CAS RN 54016-01-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Diquat Monopyridone Bromide, TRC
CAS: 54016-01-2 Molekylær formel: C12H11BrN2O Molekylvægt (g/mol): 279.13 Synonym: 6,7-Dihydro-4-oxo-dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazin-8-ium Bromide SMIL: O=C1C=CC=C2C3=[N+](C=CC=C3)CCN21.[Br-]